missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Supplemento selettivo Burkholderia Cepacia Oxoid™
Click to view available options
Quantità:
10/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Oxoid Burkholderia Cepacia Selective Supplement is used for the isolation of Burkholderia cepacia.
- Add to Burkholderia Cepacia Agar Base, Part No. CM0995B
- Each vial supplements 500mL of medium
Specifica
Specifica
| Descrizione | Supplemento selettivo Burkholderia Cepacia |
| Forma | Liofilizzato |
| Product Type | Selective Supplement |
| Quantità | 10/confezione |
| Resa | Ciascun flacone per 500 ml di terreno |
| Specie | Burkholderia cepacia |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto