missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ CCDA Selective Supplement

Codice prodotto. 13205399
Click to view available options
Quantità:
10 Vials
10/confezione
Resa:
Ciascun flacone per 500 ml di terreno
For 2L medium
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 13205399

Marca: Thermo Scientific™ SR0155H

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Oxoid Brain Heart Infusion Broth is highly nutritious medium for the growth of fastidious organisms, recommended for blood culture work; also see Heart Infusion Broth.

Oxoid CCDA Selective Supplement is used for the isolation of Campylobacter spp., especially C. upsaliensis or Arcobacter.

  • For the isolation of Arcobacter spp., add to Arcobacter Broth Base, Part No. CM0965B
  • For the isolation of Campylobacter spp., especially C. upsaliensis, add to Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base (CCDA Preston), Part No. CM0739B
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Descrizione CCDA Selective Supplement
Forma Freeze-dried
Product Type Selective Supplement
Quantità 10 Vials
Resa For 2L medium
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.