Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ CCDA Selective Supplement
Click to view available options
Quantità:
10 Vials
10/confezione
Resa:
Ciascun flacone per 500 ml di terreno
For 2L medium
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Oxoid CCDA Selective Supplement is used for the isolation of Campylobacter spp., especially C. upsaliensis or Arcobacter.
- For the isolation of Arcobacter spp., add to Arcobacter Broth Base, Part No. CM0965B
- For the isolation of Campylobacter spp., especially C. upsaliensis, add to Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base (CCDA Preston), Part No. CM0739B
Specifica
Specifica
| Descrizione | Supplemento selettivo CCDA |
| Forma | Liofilizzato |
| Product Type | Selective Supplement |
| Quantità | 10/confezione |
| Resa | Ciascun flacone per 500 ml di terreno |