Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Chloramphenicol Selective Supplement
Codice prodotto. 12771860
Click to view available options
Resa:
Ciascun flacone per 500 ml di terreno
Each vial for 2L medium
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12771860
Marca: Thermo Scientific™ SR0078H
Oxoid Chloramphenicol Selective Supplement assists in the isolation of yeast and molds associated with spoilage.
For the isolation of yeast and molds associated with spoilage, add Oxoid Chloramphenicol Selective Supplement to DRBC Agar Base, Part No. CM0727B; for the enumeration of yeast and molds in foods, add to Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base, Part No. CM0549B.
For the isolation of yeast and molds associated with spoilage, add to DRBC Agar Base, Part No. CM0727B; for the enumeration of yeast and molds in foods, add to Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base, Part No. CM0549B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Chloramphenicol Selective Supplement
Forma Freeze-dried
Product Type Selective Supplement
Quantità 10/Pk.
Resa Each vial for 2L medium
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxoid Chloramphenicol Selective Supplement
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chloramphenicol