Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gardnerella Vaginalis Selective Supplement
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Oxoid Gardnerella Vaginalis Selective Supplement is used for the isolation of Gardnerella vaginalis.
- Add to to Columbia Blood Agar Base, Part No. CM0331B
- Each vial supplements 500mL of medium
Specifica
Specifica
| Descrizione | Gardnerella Vaginalis Selective Supplement |
| Forma | Freeze-dried |
| Product Type | Selective Supplement |
| Quantità | 10/Pk. |
| Resa | Each vial for 500mL medium |
| Specie | Gardnerella vaginalis |