Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gentamicin Antimicrobial Susceptibility Discs
Codice prodotto. p-4525357 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Concentrazione:
10 µg
120 μg
30μ g
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 10538623
Marca: Thermo Scientific™ CT0024B
Determine the susceptibility of microorganisms using manual AST methods and a full range of high-quality, easy-to-use antimicrobial susceptibility testing discs.
Manually determine the antibiotic susceptibility of microorganisms using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) methods in conjunction with reliable, easy-to-use Thermo Scientific™ Oxoid™ Gentamycin Antimicrobial Susceptibility discs.
  • Easy-to-read labeling
  • Shatterproof, spring-loaded cartridges
  • End-of-cartridge indicator
  • Reproducible performance
Ordering Alerts:
50 Discs/Cartridge; 5 Cartridges/Package. Sold by 5 Cartridges/Package only.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Agenti antimicrobici Gentamicin
Certificazione/Conformità Conforme alle linee guida CLSI, DIN, BSAC, EUCAST
Concentrazione 10 µg
Descrizione Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con gentamicina
Codice antibiotico CN
Product Type Antimicrobial Susceptibility Discs
Test Type Antimicrobial Susceptibility
N. per confezione 5 Cartridges/Pk.
Tipo di imballaggio 5 cartucce/confezione
Quantità 50 dischi/cartuccia