Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ GMO-Free Soya Peptone
Codice prodotto. 15332680
Click to view available options
Quantità:
5 kg
500 g
Dimensione della confezione:
400g
5kg
Codice prodotto. 15332680
Marca: Thermo Scientific™ VG0300C
Edge
Oxoid GMO-Free Soya Peptone is a nutritious, general-purpose peptone for the growth of bacteria and fungi.
Oxoid GMO-Free Soya Peptone is a nutritious, general-purpose peptone for the growth of bacteria and fungi.
A nutritious, general purpose peptone for the growth of bacteria and fungi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione GMO-Free Soya Peptone
Forma Powder
Product Type Peptone
Quantità 500 g
Per uso esclusivo in laboratorio