Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Neomycin Selective Supplement
Codice prodotto. 13225399
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 150 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. Quantità unitSize
13225399 10 x 150 mg pezzi 10
1 options
Codice prodotto. 13225399
Marca: Thermo Scientific™ SR0163H
The Oxoid Neomycin Selective Supplement (150mg/vial) allows the growth of clostridia and other anaerobes.
Oxoid Neomycin Selective Supplement (150mg/vial) allows the growth of clostridia and other anaerobes.
  • Add to Blood Agar, Wilkins-Chalgren Anaerobe Agar, Part No. CM0619B, or Columbia Blood Agar, Part No. CM0331B
  • Each vial supplements 2L of medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Neomycin Selective Supplement
Forma Freeze-dried
Product Type Selective Supplement
Quantità 10 x 150 mg
Resa Each vial for 2L medium