Learn More
Thermo Scientific™ Supplemento selettivo PALCAM Oxoid™
Click to view available options
Descrizione:
Supplemento selettivo PALCAM
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Oxoid PALCAM Selective Supplement is used for the detection of Listeria monocytogenes.
Add to PALCAM Agar Base, Part No. CM0877B
Specifica
Specifica
| Descrizione | Supplemento selettivo PALCAM |
| Forma | Liofilizzato |
| Product Type | Selective Supplement |
| Quantità | 10/confezione |
| Resa | Ciascun flacone per 500 ml di terreno |