Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Penicillin G Antimicrobial Susceptibility discs
Determine the susceptibility of microorganisms using manual AST methods and a full range of high-quality, easy-to-use antimicrobial susceptibility testing discs.
50.40€ - 57.65€
Specifica
Agenti antimicrobici | Penicillin G |
---|---|
Descrizione | Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con penicillina G |
Codice antibiotico | P |
Product Type | Antimicrobial Susceptibility Discs |
Test Type | Antimicrobial Susceptibility |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12761760
|
Thermo Scientific™
CT0152B |
Oxoid Penicillin G Antimicrobial Susceptibility Discs | 1 unit |
57.65€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11904032
|
Thermo Scientific™
CT0124B |
Oxoid Penicillin G Antimicrobial Susceptibility Discs | 5 units |
50.40€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11994022
|
Thermo Scientific™
CT0088B |
Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con penicillina G | 2 unità |
50.40€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10340953
|
Thermo Scientific™
CT0043B |
Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con penicillina G | 10 U |
50.40€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11934002
|
Thermo Scientific™
CT0042B |
Oxoid Penicillin G Antimicrobial Susceptibility Discs | 1.5 units |
50.40€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Manually determine the antibiotic susceptibility of microorganisms using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) methods in conjunction with reliable, easy-to-use Thermo Scientific™ Oxoid™ Penicillin G Antimicrobial Susceptibility discs.
Ease-of-use is provided by shatterproof spring-loaded cartridges, easy-to-read labeling and end-of-cartridge indicators.disc diffusion not only categorizes resistant, intermediate and sensitive organisms through quantitative results but also provides a visual indication of the following:
- Inoculum level
- Presence of contamination
- Resistant mutants
- Beta-lactamase activity
- Antagonism and synergy between antibiotics
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
Specifica
Penicillin G | |
P | |
Antimicrobial Susceptibility | |
5 cartucce/confezione |
Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con penicillina G | |
Antimicrobial Susceptibility Discs | |
5 Cartridges/Pk. | |
50 dischi/cartuccia |