Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Peptone P
Codice prodotto. 10158822
Click to view available options
Quantità:
500g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 10158822
Marca: Thermo Scientific™ LP0049B
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ Oxoid Peptone P is a peptic digest which conforms to the USP specification of peptic digests of animal tissue.
Thermo Scientific™ Oxoid Peptone P is a peptic digest which conforms to the USP specification of peptic digests of animal tissue.
  • The high sulphur content makes it ideal for use in culture media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Dehydrated; Peptone P
Forma Powder
Product Type Peptone
Quantità 500g