Learn More
Thermo Scientific™ Tellurito di potassio Oxoid™
Click to view available options
Quantità:
10/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Oxoid Potassium Tellurite (3.5%) is a solution for addition to culture media.
Ordering Information:
Supplied 2mL/vial
Specifica
Specifica
| Descrizione | Tellurito di potassio |
| Forma | Liofilizzato |
| Product Type | Microbiology Media |
| Quantità | 10/confezione |
| Resa | La resa dipende dalla formulazione; seguire le linee guida per il prodotto specifico. |