Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Sensitest Agar
Codice prodotto. 11963952
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11963952 500 g 500g
1 options
Codice prodotto. 11963952
Marca: Thermo Scientific™ CM0409B
Oxoid Sensitest Agar is used for antimicrobial susceptibility testing.
Oxoid Sensitest Agar is used for antimicrobial susceptibility testing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Sensitest Agar
Forma Powder
Product Type Agar
Quantità 500 g
Resa For 15.6L medium
Per uso esclusivo in laboratorio