Learn More
Thermo Scientific™ Supplemento Streptococcus Oxoid™
Click to view available options
Quantità:
10/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Oxoid Streptococcus Supplement is used for the isolation of Streptococci.
- Add to Columbia Blood Agar Base, Part No. CM0331B
- Each vial supplements 500mL of medium
Specifica
Specifica
| Descrizione | Supplemento Streptococcus |
| Forma | Liofilizzato |
| Product Type | Microbiology Media |
| Quantità | 10/confezione |
| Resa | Ciascun flacone per 500 ml di terreno |
| Specie | Streptococcus species |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Streptococcus Selective Supplement
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- MIXTURE LIST-Contiene: Colistin, sulfate (salt), Oxolinic acid