missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ VCAT Selective Supplement

Codice prodotto. 11444179
Click to view available options
Quantità:
500 mL of Base
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11444179

Marca: Thermo Scientific™ SR0104B

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Used for the preparation of New York City Medium for the isolation of Neisseria gonorrhoeae.

Thermo Scientific™ Oxoid VCAT Selective Supplement is used for the preparation of New York City Medium for the isolation of Neisseria gonorrhoeae.

Add to GC Agar Base, Part No. CM0367B
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Descrizione VCAT, 10 Vials, each supplements 500mL of base
Forma Liquid
Product Type Selective Supplement
Quantità 500 mL of Base
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato