missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OXSM Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 16642-1-AP-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This gene encodes a beta-ketoacyl synthetase. The encoded enzyme is required for elongation of fatty acid chains in the mitochondria. Alternatively spliced transcript variants have been described.Specifica
| OXSM | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| OXSM | |
| Beta ketoacyl ACP synthase, FASN2D, KASI, KS, OXSM | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 289934, 54995, 71147 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.29 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q9D404, Q9NWU1 | |
| Oxsm | |
| OXSM Fusion Protein Ag10004 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto