Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Monitor per la carenza di ossigeno con cavo da 3 m, alimentatore da 220V e sensore della durata di oltre 10 anni
Codice prodotto. 16238831
Cambia vista
Click to view available options
Include:
3 m Cable
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
16238831 3 m Cable Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16238831 Fornitore PureAire Monitoring Systems, Inc. N. del fornitore 99145
Spedizione stimata: 09-12-2026
Il monitor per ossigeno Air Check O2 è perfetto per quegli stabilimenti che utilizzano azoto, elio e argon. Questo monitor è il più adatto per gli spazi ristretti, gli ambienti criogenici e i congelatori. Cavo da 3 metri fornito in dotazione. Il monitor rimane preciso a temperature fino a -40°C. Il nostro sensore allo zirconio ha una durata di 10 o più anni.
  • Vita media del sensore lunga (oltre 10 anni)
  • Doppia soglia di allarme a 19,5% e 18,0%
  • Avvisatore acustico integrato (90 db)
  • Cavo da 3 metri
  • Display digitale e uscita analogica 4-20mA
  • Staffe per montaggio a parete
  • Marchio CE. Approvazione UL e C-UL
  • Perché scegliere PureAire?
  • Come azienda leader nel settore del monitoraggio dell'ossigeno e del rilevamento di gas, a PureAire ci dedichiamo alla sicurezza dei nostri clienti e dei clienti che questi ultimi servono, producendo monitor durevoli, innovativi e affidabili.
  • Che cos'è un monitor per O2?
  • Il monitor per la carenza di ossigeno Air Check O2 è progettato per il monitoraggio continuo laddove bassi livelli di ossigeno possono nuocere alla salute del personale.
  • L'installazione è facile. Il dispositivo è pronto per l'uso.
  • Il monitor arriva pronto all'uso appena tolto dalla confezione. Basta fissare l'unità alla parete a 1-2 metri dalla fonte di gas e collegarla alla presa. Il monitor inizierà a campionare i livelli di ossigeno dopo un periodo di avvio di 4 minuti. I livelli sono visualizzati chiaramente sullo schermo per un facile accesso e un'eccellente visibilità.
Certifications
CE Marked
Warranty
2 anni
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Profondità (sistema imperiale) 3 in.
Profondità (sistema metrico) 76 mm
Dimensioni (L x P x A) 3 x 5.125 x 3.25 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.15 in.
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Intervallo di umidità 0-95%
Include 3 m Cable
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +134°F
Temperature Range (Metric) -40 to +55°C
Tensione 24V
Warranty 2 Year after ETD
Peso (sistema imperiale) 1.1 lb.
Peso (sistema metrico) 0.5 kg
Larghezza (sistema imperiale) 5.125 in.
Larghezza (sistema metrico) 130 mm