Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Monitor per la carenza di ossigeno KF25 con cavo da 3m, alimentatore da 220V e sensore della durata di oltre 10 anni
Codice prodotto. 16288821
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Oxygen
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Dimensione della confezione
16288821 Oxygen Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16288821 Fornitore PureAire Monitoring Systems, Inc. N. del fornitore 99128
Spedizione stimata: 28-12-2026
Il monitor per ossigeno Air Check O2 è destinato all'uso negli ambienti sottovuoto, per le stampanti OLED, i generatori di azoto o le macchine che utilizzano azoto e gas criogenici. Il robusto sensore allo zirconio che ha una vita media di 10 anni è collegato con flangia KF25. Il sensore è collegato al monitor con un cavo da 3 m per una facile connessione.
  • Vita media del sensore lunga (oltre 10 anni)
  • Doppia soglia di allarme a 19,5% e 18,0%
  • Avvisatore acustico integrato (90 db)
  • Display digitale e uscita analogica 4-20mA
  • Staffe per montaggio a parete
  • Marchio CE. Approvazione UL e C-UL
  • Perché scegliere PureAire?
  • Come azienda leader nel settore del monitoraggio dell'ossigeno e del rilevamento di gas, a PureAire ci dedichiamo alla sicurezza dei nostri clienti e dei clienti che questi ultimi servono, producendo monitor durevoli, innovativi e affidabili.
  • Che cos'è un monitor per O2?
  • Il monitor per la carenza di ossigeno Air Check O2 è progettato per il monitoraggio continuo laddove bassi livelli di ossigeno possono nuocere alla salute del personale.
  • Per quali gas può essere utilizzato un monitor per O2?
  • I monitor per ossigeno di PureAire possono essere utilizzati per azoto, argon ed elio.
  • L'installazione è facile. Il dispositivo è pronto per l'uso.
  • Il monitor arriva pronto all'uso appena tolto dalla confezione. Basta fissare l'unità alla parete a 1-2 metri dalla fonte di gas, collegarla alla presa e accenderla. Il monitor inizierà a campionare i livelli di ossigeno dopo un periodo di avvio di 4 minuti. I livelli sono visualizzati chiaramente sullo schermo per un facile accesso e un'eccellente visibilità.
Certifications
CE Marked
Warranty
2 anni
Specifica
Profondità (sistema imperiale) 3 in.
Profondità (sistema metrico) 76 mm
Componenti misurati Oxygen
Dimensioni (L x P x A) 3 x 5.125 x 3.15 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.15 in.
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Intervallo di umidità 0-95%
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +134°F
Temperature Range (Metric) -40 to +55°C
Tensione 24 VDC
Warranty 2 Year after ETD
Peso (sistema imperiale) 1.1 lb.
Peso (sistema metrico) 0.5 kg
Larghezza (sistema imperiale) 5.125 in.
Larghezza (sistema metrico) 130 mm