Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Monitor per ossigeno per glove-box con alimentatore da 220V e sensore della durata di oltre 10 anni
Codice prodotto. 16218831
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Glove Box
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
16218831 Glove Box Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16218831 Fornitore PureAire Monitoring Systems, Inc. N. del fornitore 99142
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Il monitor per la carenza di ossigeno per glove-box è progettato per piccoli alloggiamenti o ambienti sottovuoto che utilizzano azoto o gas criogenici. Le ubicazioni del monitor includono l’industria farmaceutica, i semiconduttori, gli ospedali, le università e i laboratori. Il monitor rimane preciso in ambienti inerti fino allo 0% di ossigeno.
  • Vita media del sensore lunga (oltre 10 anni)
  • Doppia soglia di allarme a 19,5% e 18,0%
  • Avvisatore acustico integrato (90 db)
  • Display digitale e uscita analogica 4-20mA
  • Staffa di montaggio per glove-box
  • Marchio CE. Approvazione UL e C-UL
  • Perché scegliere PureAire?
  • Come azienda leader nel settore del monitoraggio dell'ossigeno e del rilevamento di gas, a PureAire ci dedichiamo alla sicurezza dei nostri clienti e dei clienti che questi ultimi servono, producendo monitor durevoli, innovativi e affidabili.
  • Che cos'è un monitor per O2?
  • Il monitor per la carenza di ossigeno Air Check O2 è progettato per il monitoraggio continuo laddove bassi livelli di ossigeno devono essere controllati.
  • L'installazione è facile. Il dispositivo è pronto per l'uso.
  • Il monitor arriva pronto all'uso appena tolto dalla confezione. Basta fissare l'unità sulla scatola a guanti e collegarla alla presa. Il monitor inizierà a campionare i livelli di ossigeno dopo un periodo di avvio di 4 minuti. I livelli sono visualizzati chiaramente sullo schermo per un facile accesso e un'eccellente visibilità.
Certifications
CE Marked
Warranty
2 anni
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Profondità (sistema imperiale) 3 in.
Profondità (sistema metrico) 76 mm
Dimensioni (L x P x A) 3 x 5.125 x 3.15 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Glove Box
Altezza (sistema imperiale) 3.15 in.
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Intervallo di umidità 0-95%
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +134°F
Temperature Range (Metric) -40 to + 55°C
Tensione 24V
Warranty 2 Year after ETD
Peso (sistema imperiale) 1.1 lb.
Peso (sistema metrico) 0.5 kg
Larghezza (sistema imperiale) 5.125 in.
Larghezza (sistema metrico) 130 mm