Learn More
Welch™ Chemvac P12Z - 301 Combination Pump
Codice prodotto. 11812303 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
345 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11812303
Marca: Welch™ 109031
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Draws a deep, high-flow vacuum with a powerful Rotary Vane Pump. Welch™ Chemvac P12Z - 301 degasses harmful fumes with a secondary vacuum.
  • Comprised of two-stage rotary vane pump P 6 Z and two-stage diaphragm pump MPC 301 Z
  • Suitable for freeze dry applications
  • Both pumps are electrical and vacuum-connected
  • Rotary vane pump includes an outtake with a separator for the collection of condensates. 
  • Supplied completed with solenoid valve block
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Requisiti elettrici 115/230 V 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 345 mm
Modello P 12 Z - 301
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (Metric) 420 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 590 mm
Tipo di pompa Chemvac Combination Pump System
Maximum Pressure 2 x 10-3 mbar
Tensione 115/230 V