Learn More
p-Aminobenzoic Acid, 99+%, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11415052 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11415052
Marca: MP Biomedicals 0219461901
Identificatori chimici
CAS 150-13-0
Formula molecolare C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Numero MDL MFCD00007894
InChI Key ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
IUPAC Name 4-aminobenzoic acid
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Aminobenzoic Acid, 99+%
Nota nome Free Acid
Colore White
Quantità 1 g
Peso formulazione 137.1
Grado Cell Culture Reagent
Forma fisica Crystalline Powder