Learn More
p-Anisaldehyde dimethyl acetal, 98%
Codice prodotto. 10554521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10554521
Marca: Thermo Scientific Acros 352290250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2186-92-7 | C10H14O3 | 182.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2186-92-7
Formula molecolare C10H14O3
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Numero MDL MFCD00036507
InChI Key NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-dimethoxymethyl-4-methoxybenzene, p-anisaldehyde dimethyl acetal, anisaldehyde dimethyl acetal, 4-methoxybenzaldehyde dimethyl acetal, p-dimethoxymethyl anisole, benzene, 1-dimethoxymethyl-4-methoxy, p-anisaldehydedimethylacetal, unii-xte77a5et4, anisicaldehyde dimethylacetal, p-anisaldehyde dimethylacetal
PubChem CID 75140
IUPAC Name 1-(dimethoxymethyl)-4-methoxybenzene
SMILES COC(OC)C1=CC=C(OC)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico p-Anisaldehyde dimethyl acetal
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0680g/mL
Punti di ebollizione 235.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5045 to 1.5065
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.068
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,soluble in common organic solvents
Peso formulazione 182.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid