Learn More
p-Cresol, Puriss p.a., ≥99.0% (GC),Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Codice prodotto. p-7120644
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
500g
Codice prodotto. 15636010
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 6103025G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 106-44-5
Formula molecolare C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00002376
InChI Key IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
IUPAC Name 4-methylphenol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Cresol
Punto di fusione 32°C to 35°C
Densità 1.034g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 202°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Punto di combustione 1038°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4OH
Quantità 25 g
Numero UN UN3455
Beilstein 1305151
Densità vapore 3.72 (vs air)
Peso formulazione 108.14g/mol
Percent Purity ≥99.0% (GC)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Cresol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: p-cresol