Learn More
p-Fluoranil, 97%
Codice prodotto. 11354534
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11354534
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01287.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 527-21-9 | C6F4O2 | 180.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 527-21-9
Formula molecolare C6F4O2
Molecular Weight (g/mol) 180.06
Numero MDL MFCD00001592
InChI Key JKLYZOGJWVAIQS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrafluoro-1,4-benzoquinone, fluoranil, p-fluoranil, tetrafluoroquinone, tetrafluoro-p-benzoquinone, fluoroanil, tetrafluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoro-1,4-benzoquinone, 2,3,5,6-tetrafluoro 1,4 benzoquinone
PubChem CID 68239
IUPAC Name 2,3,5,6-tetrafluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES FC1=C(F)C(=O)C(F)=C(F)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Fluoranil
Punto di fusione ∼184°C (sublimation)
Quantità 1 g
Beilstein 1875039
Peso formulazione 180.06
Percent Purity 97%