Learn More
p-Nitrophenyl Phosphate (Disodium Salt, Hexahydrate), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10542965 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
5g
Codice prodotto. 10542965
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
p-Nitrophenyl Phosphate is suitable for use as a substrate for alkaline and acid phosphatase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4264-83-9
Formula molecolare C6H4NNa2O6P
Molecular Weight (g/mol) 263.05
Numero MDL MFCD00007319
InChI Key VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
IUPAC Name disodium;(4-nitrophenyl) phosphate
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico p-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, Hexahydrate
Punto di fusione 300°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥98.0%
Imballaggio Amber Glass
Quantità 1 g
Peso formulazione 371
Forma fisica Powder or Solid