Learn More
p-Tolualdehyde, 97%
Codice prodotto. p-201142 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10447530
Marca: Thermo Scientific Acros 139001000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 104-87-0 | C8H8O | 120.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-87-0
Formula molecolare C8H8O
Molecular Weight (g/mol) 120.15
Numero MDL MFCD00006954
InChI Key FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
PubChem CID 7725
ChEBI CHEBI:28617
IUPAC Name 4-methylbenzaldehyde
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Tolualdehyde
Nota nome 97%
Punto di fusione -6.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0150g/mL
Punti di ebollizione 204.0°C to 205.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4CHO
Indice di rifrazione 1.5420 to 1.5480
Quantità 100 g
Beilstein 07, 297
Gravità specifica 1.015
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.25g/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 120.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Tolualdehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: p-Tolualdehyde