Learn More
p-Toluenesulfonic acid monohydrate, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10396780 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10396780 5 g Glass Bottle 5g
10455993 100 g Plastic bottle 100g
10356830 500 g Plastic bottle 500g
10380004 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
11924561 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10396780 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139020050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6192-52-5 | C7H10O4S | 190.213 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6192-52-5
Formula molecolare C7H10O4S
Molecular Weight (g/mol) 190.213
Numero MDL MFCD00142137
InChI Key KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 521998
IUPAC Name 4-methylbenzenesulfonic acid;hydrate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Nota nome >98.5% (total TSA)
Punto di fusione 100.0°C to 108.0°C
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 180°C
Imballaggio Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare CH3C6H4SO3H·H2O
Fieser 01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Peso formulazione 190.22
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.