Learn More
p-Toluenesulfonic acid monohydrate, ACS, 98.5+%
Codice prodotto. 11305078
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11305078 100 g 100g
11395068 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11305078 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044002.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6192-52-5 | C7H10O4S | 190.213 g/mol
p-Toluenesulfonic acid monohydrate is used as a catalyst in the synthesis of resveratrol, in oxane derivatives as an antimalarial agent, as substituted piperidine and unsymmetrical benzyl. It acts as a catalyst in the preparation of 1,3,5-trisubstituted pyrazoles derivatives, selenated ketene dithioacetals, triazoloquinazolinone and benzimidazoquinazolinone derivatives. It also serves as an intermediate in the esterification and in reductive amination reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6192-52-5
Formula molecolare C7H10O4S
Molecular Weight (g/mol) 190.213
Numero MDL MFCD00142137
InChI Key KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 521998
IUPAC Name 4-methylbenzenesulfonic acid;hydrate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Punto di fusione 103°C to 106°C (anhydrous)
Punti di ebollizione 140°C (20mmHg)
Colore Pink to White
Densità 1.24 g/mL
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 150°C (302°F)
Odore Mild
Forma fisica Crystalline
Sensibilità Hygroscopic
Numero UN UN2585
Beilstein 3568023
Indice di Merck 14,9533
Peso formulazione 190.22 (172.20 Anhydrous)
Percent Purity ≥98.5%
Grado ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulfonic acid monohydrate