Learn More
p-Toluenesulfonic acid sodium salt, 90+%
Codice prodotto. 11449586
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11449586 50 g 50g
11453937 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11449586 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19332.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 657-84-1 | C7H7NaO3S | 194.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 657-84-1
Formula molecolare C7H7NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Numero MDL MFCD00798566,MFCD00064388
InChI Key KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
PubChem CID 3720192
IUPAC Name sodium;4-methylbenzenesulfonate
SMILES [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonic acid sodium salt
Indice di Merck 14,9533
Peso formulazione 194.19 (Anhydrous)
Percent Purity ≥90%
Quantità 50 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluenesulfonic acid sodium salt hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulfonic acid sodium salt hydrate