Learn More
p-Tolylurea, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11489063
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11489063
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11150.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 622-51-5
Formula molecolare C8H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 150.181
Numero MDL MFCD00025433
InChI Key DMSHKWHLXNDUST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-tolylurea, p-tolylcarbamide, 4-tolylurea, 4-methylphenyl urea, urea, p-tolyl, 1-p-tolyl urea, 1-4-methylphenyl urea, p-tolycarbamide, urea, 4-methylphenyl, n-4-methylphenyl urea
PubChem CID 12148
IUPAC Name (4-methylphenyl)urea
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico p-Tolylurea
Punto di fusione 177°C to 184°C
Quantità 25 g
Beilstein 2208088
Peso formulazione 150.18
Percent Purity ≥98%