Descrizione
Manufactured from modified polystyrene for strength. Corning™ Costar™ Sterile Disposable Reagent Reservoirs are ideal for repetitive filling of multichannel pipetters.
Costar™ reagent reservoirs are ideal for repetitively filling multichannel pipettors.
- Manufactured from modified polystyrene (white)
- Individually wrapped, sterile
- Disposable
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Dimensioni (L x P x A) | 14.5 x 8.5 x 3.5 cm |
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Sterile |
| Altezza (sistema metrico) | 3.5 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 14.5 cm |
| N. per custodia | 100/Cs. |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Imballaggio | Confezioni singole |
| Larghezza (sistema metrico) | 8.5 cm |
| Vedi altri risultati |