Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori per azoto liquido da banco Thermo-Flask™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
1.9 L
2 l
4.5 l
Include:
Carrying Handle, Vented Secure Lid
Without Lid and Handle
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Description
I contenitori per azoto liquido da banco Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ con recipienti interni in borosilicato consentono di ottimizzare la conservazione con liquido refrigerante e sono perfetti per la conservazione criogenica di routine.
Acciaio inox:
- Esterno in resistente acciaio inox anticorrosione
- Maniglia per il trasporto e coperchio di sicurezza ventilato (codici 2122, 2123, 2124)
Imboccatura ampia cava:
- ideale come trappola fredda
- Pratica conformazione a disco, ideale per l'uso sul banco con scaglie di ghiaccio e ghiaccio secco/alcool
- Rivestimento in acciaio inox e base morbida per anni di utilizzo senza problemi
- Senza coperchio e maniglia (codice 2129)
- La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
Specifications
Specifications
| Tipo | Contenitore per piano di lavoro LN2 |
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Finitura esterna | Acciaio inox |
| Stile | Da banco |
| Include | Carrying Handle, Vented Secure Lid |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 225 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 116 mm |
| Diameter (Metric) Inside Neck | 85 mm |
| Peso di spedizione (sistema imperiale) | 6 lb. |
| Peso di spedizione (sistema metrico) | 2.7 kg |