Learn More
Fisherbrand™ Fiala per analisi con spazio di testa, collo a fascetta, vetro
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 ml
12.2 ml
12,3 ml
12.3 ml
Colore:
Ambra
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Vetro |
| Volume (sistema metrico) | 5 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spazio di testa |
| Tipo di imballaggio | CleanPack, scatola in polipropilene |
| Volume (sistema metrico) residuo | <800 μl |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 5 ml |
| Stile della base | Fondo piatto |
| Altezza (sistema metrico) | 38 mm |
| Vedi altri risultati |