Learn More
Fisherbrand™ P1-CST Multiple Gradient Gel Caster, 2 teeth, tooth thickness, 1.5mm
Codice prodotto. 11917525
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
1.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11917525
Marca: Fisherbrand™ P1PREP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cast one to five gels simultaneously with Fisherbrand™ P1-CST Multiple Gradient Gel Caster, one of the simplest devices to cast gradient gels.
Cast one to five gels simultaneously
  • With an external gradient maker, gels can be cast with ease and great reproducibility
  • The design and format of this unit will provide years of service in your lab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Prep comb with 2 teeth
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisherbrand P1-CST System
Tipo Comb
Conteggio denti 2
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Spessore (sistema metrico) denti 1.5 mm