missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p16INK4a/CDKN2A Antibody (CDKN2A/7081R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-14227APC
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
p16INK4a/CDKN2A Monoclonal antibody specifically detects p16INK4a/CDKN2A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| p16INK4a/CDKN2A | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| ARF, CDK4 inhibitor p16-INK4, CDK4IP14ARF, CDKN2, cell cycle negative regulator beta, CMM2P16-INK4A, Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, inhibits CDK4), INK4, INK4A, MLMP16INK4, MTS-1, MTS1P14, Multiple tumor suppressor 1, p14, p14ARF, p16, p16-INK4, p16INK4a, p16-INK4a, P19, p19ARF, TP16 | |
| Purified recombinant prokaryotic full-length human p16INK4a protein (Uniprot: P42771) | |
| 0.1 mL | |
| ABC Transporters, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Hypoxia, MAP Kinase Signaling, Neuroscience, Tumor Suppressors | |
| 1029 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CDKN2A/7081R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto