Learn More
Thermo Scientific Chemicals P505-15, 95%
Codice prodotto. 17181136 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 17181136
Marca: Thermo Scientific Chemicals 468261000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico P505-15
CAS 1370261-96-3
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 100 mg
Formula molecolare C19H23N9O
Peso formulazione 393.45