Learn More
P53 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00€ - 399.00€
Specifica
| Antigene | P53 |
|---|---|
| Clone | 2H13 |
| Concentrazione | 500 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA |
| Classificazione | Recombinant Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30234580
|
Proteintech
80077-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€ 129.00€ / 20µL Risparmia 20.00€ 13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30234334
|
Proteintech
80077-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€ 399.00€ / 100µL Risparmia 40.00€ 9% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The P53 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human P53. This antibody recognizes human, mouse, rat, zebrafish antigen. The P53 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA analysis.Specifica
| P53 | |
| 500 μg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 7157 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 2H13 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat, Zebrafish | |
| FLJ92943; LFS1; TRP53; p53 | |
| IgG | |
| Protein A purification | |
| Recombinant Antibody |