Learn More
PAβN dihydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200099616
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16493368
Marca: Medchem Express HY101444A
MedChemExpress PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.
PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico PAβN dihydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 100929-99-5
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H32Cl2N6O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo MC-207,110 dihydrochloride Phe-Arg-β-naphthylamide dihydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (160.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (27.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](CC1=CC=CC=C1)N)=O)NC2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2.Cl.Cl
Molecular Weight (g/mol) 519.47
Peso formulazione 519.47
Percent Purity 98.51%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.