missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PABP Mouse anti-Yeast, Clone: 1G1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
377.00€ - 516.00€
Specifica
| Antigene | PABP |
|---|---|
| Clone | 1G1 |
| Diluizione | Western Blot 1:1000 - 1:5000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500, Immunoprecipitation |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18387586
|
Novus Biologicals
NBP3-17996-250UL |
250 μg |
377.00€
250µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18337721
|
Bio-Techne
NBP3-17996-500UL |
500 μg |
516.00€
500µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
PABP Monoclonal antibody specifically detects PABP in Yeast samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ImmunoprecipitationSpecifica
| PABP | |
| Western Blot 1:1000 - 1:5000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500, Immunoprecipitation | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Yeast | |
| PAB1polyadenylate-binding protein 1, PABP, PABP-1, PABP1poly(A) binding protein, cytoplasmic 2, PABPC2, PABPL1, poly(A) binding protein, cytoplasmic 1, Poly(A)-binding protein 1, poly(A)-binding protein, cytoplasmic 2 | |
| Yeast polyA binding protein preparations. UniProt: P04147 | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 1G1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Stem Cell Markers | |
| Supplied as concentrated hybridoma cell culture media. | |
| 26986 | |
| IgG2a | |
| Protein G purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto