Learn More
PAC 1000-7000 BumpTest Station
Codice prodotto. 15277126
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
58 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15277126 58 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15277126 Fornitore Draeger Safety N. del fornitore 8318586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1698.68€
    1465.24€ / pezzi 1
    Risparmia 233.44€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Capacità (sistema metrico) 58 L
Tipo Bump Test Station
Include One Test Gas Cylinder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • divesorb pro
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P410-Proteggere dai raggi solari.
  • P411-Conservare a temperature non superiori a °C/°F.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, calsium hydroxide