Learn More
Scientific Industries SI™ Pack of 6 Metal Clip Plates to accommodate up to 3 tubes
Codice prodotto. 10391132
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer Tubing:
28 to 30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10391132
Marca: Scientific Industries SI™ 83041378
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stainless steel clip plate accessory easily mounts onto Roto-Shake Genie, Rotator Genie, Enviro-Genie, and Incubator Genie.
  • Pack of 6 metal clip plates to accommodate up to 3 tubes with a diameter of 28-30mm.
  • A maximum of 8 clip plates, 4 per side, may be attached to the Magnetic Platform for use with the Roto-Shake Genie, Enviro-Genie or Incubator-Genie.
  • A maximum of 12 clip plates, 6 per side, may be attached to the Magnetic Platform for use with the Rotator Genie
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Stile Clip Plate
Tipi di connettore Metal clips
Tipo Metal Clip Plate
Materiale Stainless Steel
Capacità 3 x 28 to 30 mm Tubes/Plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, or Incubator Genie
Descrizione Pack of 6 metal clip plates to accommodate up to 3 tubes
Diameter (English) Outer Tubing 1.10 to 1.18 in.
Diameter (Metric) Outer Tubing 28 to 30 mm
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 139.7 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 mm
Forma Rectangle
Colore Silver
Jaw Type Fixed