Descrizione
Bags with a patented zipper closure. The film is waterproof and has good tear-resistance.
- LDPE, crystal-clear
- 0.05mm strong film
- Suitable for use with foodstuff
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Tipo di chiusura | Zipper |
| Colore | Cristallino |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la conservazione, la raccolta, la protezione e la spedizione di campioni, materiale di vendita e alimenti |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | Conf. da 100 |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.002 in. |
| Dimensioni (L x P) | 350 x 250 mm |
| Vedi altri risultati |