Learn More
Kern Sohn Padded Plastic Box for Weight Set
Click to view available options
Capacità:
1 mg to 5 kg weights
1 mg to 500 g weights
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Plastic
- For button/compact weight design
Specifica
Specifica
| Product Type | Case |
| Materiale | Plastic |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Class E1 and M3 Weight |
| Capacità | 1 mg to 500 g weights |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.