Learn More
Kern Sohn Padded Wooden Box for Weights
Click to view available options
Capacità:
10 kg
20 kg
50 kg
Classificazione:
F1
F2, M1
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Wooden
- For check weight design
Specifica
Specifica
| Product Type | Case |
| Classificazione | F1 |
| Materiale involucro | Wood |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Check Weights |
| Capacità | 10 kg |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.