missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ PAG 3'-piperazine-4-methylpiperidine
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
Descrizione
Phenyl amino glutarimide (PAG) 3'-piperazine-4-methylpiperidine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development. Incorporates an E3 ligase ligand with a terminal piperidine for onward chemistry to generate Protein Degraders with rigid linkers. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-[[3-[4-(Piperidin-4-ylmethyl)piperazin-1-yl]phenyl]amino]piperidine-2,6-dione trihydrochloride |
| Quantità | 25 mg |
| Bersaglio | Degrader Building Blocks |
| Formula molecolare | C21H31N5O2.3HCl |
| Purezza | 0.95 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto