Learn More
Atago™ PAL-102S Model Digital Hand-Held Pocket Cutting Oil Meter
Codice prodotto. 11406308
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11406308
Marca: Atago™ 4502
Specifica
Tipo Handheld Digital Pocket Cutting Oil Meter
Scale Range 0.0 to 70.0 Cutting Oil
Modello PAL-102S
Volume del campione 0.3 mL
Accuracy ±0.2 Cutting Oil/±1°C Temperature
Risoluzione 0.1 Cutting Oil/0.1°C Temperature
Tempo di misurazione 3 sec.
Da utilizzare con (applicazione) The measurement of the percent dilution and controlling the percent concentration of hydraulic oil and cleaning liquid
Protezione IP IP65
Peso (sistema metrico) 100 g
Dimensioni (L x P x A) 55 x 31 x 109 mm
Altezza (sistema metrico) 109 mm
Lunghezza (sistema metrico) 55 mm
Larghezza (sistema metrico) 31 mm
Compensazione della temperatura 10°C to 75°C
Temperature Range (Metric) 10°C to 40°C
Dettagli alimentazione 2xAAA Batteries