Learn More
Atago™ PAL-34S Model Digital Hand-Held Pocket Ethyl Alcohol Meter
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Handheld Digital Pocket Ethyl Alcohol Meter |
| Scale Range | 0 to 45% (g/100 g) Ethyl Alcohol |
| Modello | PAL-34S |
| Accuracy | ±1% Ethyl alcohol/±1°C Temperature |
| Risoluzione | 0.5% Ethyl alcohol/0.1°C Temperature |
| Tempo di misurazione | 3 sec. |
| Protezione IP | IP65 |
| Peso (sistema metrico) | 100 g |
| Dimensioni (L x P x A) | 31 x 55 x 109 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 109 mm |
| Vedi altri risultati |