Learn More
SGE™ PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle
Codice prodotto. 12917516
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
25 μL
100 μl
250 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12917516
Marca: SGE™ 006700
Features Diamond Syringe Technology which results in improved solvent resistance, wide temperature ranges, and increased operational smoothness. SGE PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle are used for CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800 Autosamplers.
  • Maggiore resistenza ai solventi
  • Ampio range di temperature fino a 150°°C
  • Operazioni più uniformi
  • Progettato specificamente per PAL
  • Gli aghi da 22 gauge hanno DE di 0.72 mm
  • Gli aghi da 23 hanno DE di 0.63 mm
  • Gli aghi da 26 gauge hanno DE di 0.47 mm
  • Precisione e riproducibilità;  ±1 % (volume erogato) (±2 % per siringhe da 0.5μ l)
  • La punta a cono (nota anche come punta AS per autocampionatori) è concepita per resistere a esigenze multi-iniezione, con una maggiore durata del setto quando utilizzata con un autocampionatore
  • Lo stantuffo a tenuta di gas, se applicabile, è realizzato in PTFE
Specifica
Descrizione A tenuta di gas
Calibro dell'ago Misura 26
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.004 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.11 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.018 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gascromatografia
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 in.
Product Type Siringa per autocampionatore
Modello 250F-CTC-GT-5/0.47C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 250 μl
Stile del punto dell'ago Puntale conico
Da utilizzare con (apparecchiatura) CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL
Tipo di collegamento Ago fisso