Learn More
SGE™ PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle
Descrizione
- Maggiore resistenza ai solventi
- Ampio range di temperature fino a 150°°C
- Operazioni più uniformi
- Progettato specificamente per PAL
- Gli aghi da 22 gauge hanno DE di 0.72 mm
- Gli aghi da 23 hanno DE di 0.63 mm
- Gli aghi da 26 gauge hanno DE di 0.47 mm
- Precisione e riproducibilità; ±1 % (volume erogato) (±2 % per siringhe da 0.5μ l)
- La punta a cono (nota anche come punta AS per autocampionatori) è concepita per resistere a esigenze multi-iniezione, con una maggiore durata del setto quando utilizzata con un autocampionatore
- Lo stantuffo a tenuta di gas, se applicabile, è realizzato in PTFE
Specifica
Specifica
| Descrizione | Non a tenuta di gas |
| Calibro dell'ago | 26 G |
| Diametro (sistema imperiale) interno ago | 0.004 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.11 mm |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.018 in. |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.47 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gascromatografia |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.96 in. |
| Product Type | Siringa per autocampionatore |
| Modello | 10F-CTC-5/0.47C |
| Vedi altri risultati |