Learn More
SGE™ PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle
Codice prodotto. 16622602
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
25 μL
100 μl
250 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16622602
Marca: SGE™ 003700
Features Diamond Syringe Technology which results in improved solvent resistance, wide temperature ranges, and increased operational smoothness. SGE PAL Autosampler Syringes with 50 mm Fixed Cone Tip Needle are used for CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800 Autosamplers.
  • Improved solvent resistance
  • Wide temperature ranges up to 150°C
  • Increased operational smoothness
  • Designed specifically for the PAL
  • 22 gauge needles are 0.72 mm OD
  • 23 gauge needles are 0.63 mm OD
  • 26 gauge needles are 0.47 mm OD
  • Accuracy and Reproducibility;  ±1% (dispensed volume) (±2% for 0.5 μL syringes)
  • Cone shaped (also known as point style AS for autosampler), are designed to withstand multi injection demands and improves septum lifetime when used with an autosampler
  • Gas tight plunger, where applicable, is made of PTFE
Specifica
Descrizione Gas tight
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.004 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.11 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.018 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Autosampler Syringe
Modello 25F-CTC-GT-5/0.47C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 25 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL
Tipo di collegamento Fixed